2,3-Butandion monoxim, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diacetyl monoxime
M-Clarity™ quality level = MQ100
31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 1720 DKK
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butandion monoxim, Supelco®
2,3-Butandion monoxim
Formel: C₄H₇NO₂
Kogepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002116
CAS-nummer: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=68e99df29d7f57fcd70c0a29a51eae21e3d49ce4&prid=web&clid=SAPDAM