2-Methylpentyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1079-25ML A1079-500ML
TCIAA1079-25MLEA 222 DKK
TCIAA1079-25ML TCIAA1079-500ML
2-Methylpentyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Methylpentyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₂
Kogepunkt: 160°C
MDL Number: MFCD00060103
CAS-nummer: 7789-99-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %