3,5,5-Trimethylhexyl acetate ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0982-25ML A0982-500ML
TCIAA0982-25MLEA 132 DKK
TCIAA0982-25ML TCIAA0982-500ML
3,5,5-Trimethylhexyl acetate ≥93.0% (by GC)
3,5,5-Trimethylhexyl acetate
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Kogepunkt: 209°C
Flammepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00026336
CAS-nummer: 58430-94-7
EINECS: 261-245-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %