Acetyl sulphide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diacetyl Sulphide
A0976-25G A0976-5G
TCIAA0976-25GEA 4030 DKK
TCIAA0976-25G TCIAA0976-5G
Acetyl sulphide ≥95.0% (by GC)
Acetyl sulphide
Formel: C₄H₆O₂S
Molekylvægt: 118.15 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Flammepunkt: 27°C
MDL Number: MFCD00008753
CAS-nummer: 3232-39-1
EINECS: 221-774-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&vid=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %