Cinnamyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0901-25ML A0901-500ML
TCIAA0901-25MLEA 132 DKK
TCIAA0901-25ML TCIAA0901-500ML
Cinnamyl acetate ≥97.0% (by GC)
Cinnamyl acetate
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Flammepunkt: 118°C
MDL Number: MFCD00008722
CAS-nummer: 103-54-8
EINECS: 203-121-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %