1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3-Aminopropyl)-2-methylhexahydropyridine, 2-Methyl-1-piperidinepropanamine, N-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline, 3-(2-Methylpiperidin-1-yl)propan-1-amine, 1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine, 1-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline
A0833-25ML A0833-500ML
TCIAA0833-25MLEA 476 DKK
TCIAA0833-25ML TCIAA0833-500ML
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine
Formel: C₉H₂₀N₂
Kogepunkt: 170°C
Flammepunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00006517
CAS-nummer: 25560-00-3
EINECS: 247-102-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %