Ethyl DL-3-acetoxybutyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A0831-25ML A0831-5ML
TCIAA0831-25MLEA 780 DKK
TCIAA0831-25ML TCIAA0831-5ML
Ethyl DL-3-acetoxybutyrate ≥98.0% (by GC)
Ethyl DL-3-acetoxybutyrate
Formel: C₈H₁₄O₄
Kogepunkt: 94°C
MDL Number: MFCD00059378
CAS-nummer: 27846-49-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %