Azo Blue
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0587-25G A0587-500G
TCIAA0587-25GEA 312 DKK
TCIAA0587-25G TCIAA0587-500G
Azo Blue
Azo Blue
Formel: C₃₄H₂₆N₄O₈S₂
MDL Number: MFCD00059133
CAS-nummer: 6059-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d90154c7182792636d6caac1534c2202f9f6412c&vid=d90154c7182792636d6caac1534c2202f9f6412c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 555.0 to 560.0 nm (methanol)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (methanol, 555.0 to 560.0 nm)
Drying loss max. 12.0 %