Malononitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06189.0100 8.06189.0250
8.06189.0100EA 333 DKK
8.06189.0100 8.06189.0250
Malononitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Malononitril
Formel: C₃H₂N₂
Molekylvægt: 66.06 g/mol
Kogepunkt: 220
Smeltepunkt: 30…32 °C
Massefylde: 1.191 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 112
MDL Number: MFCD00001883
CAS-nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN nummer: 2647
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05733
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 66.06 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C