Trichloracetyl isocyanat for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 769 DKK
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Trichloracetyl isocyanat for NMR spectroscopy
Trichloracetyl isocyanat
Formel: C₃Cl₃NO₂
Kogepunkt: 80…85 °C (20 mmHg)
Massefylde: 1,59 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002033
CAS-nummer: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %