1,10-Phenanthrolin monohydrat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
30910.09 30910.18
30910.09EA 906 DKK
30910.09 30910.18
1,10-Phenanthrolin monohydrat ACS
1,10-Phenanthrolin monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Smeltepunkt: 97…101 °C
Massefylde: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149973
CAS-nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM