(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
77968-1ML 77968-5ML
77968-1MLEA 1260 DKK
77968-1ML 77968-5ML
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanat, Supelco®
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.18 g/mol
Kogepunkt: 74…76 °C (7 hPa)
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06739387
CAS-nummer: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b0a620dd65d75f7889c271ce61478256b704a4&vid=aa3c2beb24a08e8de4464ba43e6e2885b9d36ff9&prid=web&clid=SAPDAM