meta-Phosphorsyre Stabilised, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Metaphosphoric acid
Stabilization: NaPO3
MQ300
1.00546.0100 1.00546.0500
1.00546.0100EA 1200 DKK
1.00546.0100 1.00546.0500
meta-Phosphorsyre Stabilised, EMSURE® analysis_for, Supelco®
meta-Phosphorsyre
Formel: (HPO₃)n
Molekylvægt: 79.98 g/mol
Kogepunkt: 260
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN nummer: 3453
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 600 °C (1013 hP)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Density 2.0 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (33 g/l, H2O, 20 °C)