2-Methoxy-1-methylethylacetat stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18532.1000 8.18532.9033
8.18532.1000EA 463 DKK
8.18532.1000 8.18532.9033
2-Methoxy-1-methylethylacetat stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 145,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –67 °C
Massefylde: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038500
CAS-nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 209.3 g/l (20 °C)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 132.16 g/mol
Boiling Point 145 - 147 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C
Water absorption 320 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid