Kobber(II)perchlorat hexahydrat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
201360050
201361000
201365000
ACRO201360050EA
243
DKK
ACRO201360050
ACRO201361000
ACRO201365000
Kobber(II)perchlorat hexahydrat 98%
Kobber(II)perchlorat hexahydrat
Formel:
Cl₂CuO₈·6H₂O Smeltepunkt: 82 °C Massefylde: 2,22 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149666 CAS-nummer: 10294-46-9 EINECS: 237-391-4 UN nummer: 1481 ADR: 5.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Blue Adhering crystals |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
pH | 4 to 7 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |