(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
221330010 221330050
ACRO221330010EA 325 DKK
ACRO221330010 ACRO221330050
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 72…73 °C (8 mmHg)
Massefylde: 1,06 g/cm³
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003213
CAS-nummer: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (neat)