Lanthan(III)chlorid heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
31820-100G
31820-6X100G
31820-100GEA
936
DKK
31820-100G
31820-6X100G
Lanthan(III)chlorid heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lanthan(III)chlorid heptahydrat
Formel:
LaCl₃·7H₂O Kogepunkt: ? 860 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 91 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149756 CAS-nummer: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 UN nummer: 3260 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |