Bortrifluorid dihydrat (65% BF₃)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
388711000 388715000
ACRO388711000EA 464 DKK
ACRO388711000 ACRO388715000
Bortrifluorid dihydrat (65% BF₃)
Bortrifluorid dihydrat
Formel: BF₃·2H₂O
Kogepunkt: 58…60 °C (1,5 mmHg)
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 1,642 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149901
CAS-nummer: 13319-75-0
EINECS: 231-569-5
UN nummer: 2851
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay 65.0 to 66.0 %
Identification Confirmed