Natriumsulfid hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: di-Natriumsulfid hydrat
83756.290EA 965 DKK
83756.290 83756.230
Natriumsulfid hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Natriumsulfid hydrat
Formel: Na₂S·~3H₂O
Molekylvægt: 96.06 g/mol (anhy)
Kogepunkt: ~920 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 50
Massefylde: ∼1.43 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149183
CAS-nummer: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN nummer: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %