L(-)-Cystin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 4870 DKK
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-)-Cystin, Millipore®
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Kogepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 261…262 °C
Massefylde: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064228
CAS-nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811