Natriumsulfid hydrat 60 - 64%, scales, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: di-Natriumsulfid hydrat
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 319 DKK
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Natriumsulfid hydrat 60 - 64%, scales, extra pure
Natriumsulfid hydrat
Formel: Na₂S·xH₂O
Molekylvægt: 96.06 g/mol (anhy)
Kogepunkt: 920
Smeltepunkt: 50
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149183
CAS-nummer: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN nummer: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm