L(-)-Cystin Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
A1703.0100 A1703.1000
A1703.0100EA 934 DKK
A1703.0100 A1703.1000
L(-)-Cystin Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Kogepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 261…262 °C
Massefylde: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064228
CAS-nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811