di-Natriumhydrogenphosphat heptahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
X987.1
X987.2
ROTHX987.1EA
205.16
DKK
ROTHX987.1
ROTHX987.2
di-Natriumhydrogenphosphat heptahydrat
Formel:
HNa₂O₄P·7H₂O Smeltepunkt: 48 °C Massefylde: 1,7 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149180 CAS-nummer: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 |