L-Lysin
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
28195.01
28195.02
28195.03
SERA28195.01EA
291.1
DKK
SERA28195.01
SERA28195.02
SERA28195.03
L-Lysin
L-Lysin
Formel:
C₆H₁₄N₂O₂ Kogepunkt: 290 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 196 °C |
MDL Number:
MFCD00064433 CAS-nummer: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Merck Index: 13,05656 |