Natriumphosphinat monohydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium phosphinate monohydrate
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 2240 DKK
A13385.0E A13385.36
Natriumphosphinat monohydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Natriumphosphinat monohydrat
Formel: NaH₂PO₂·H₂O
Molekylvægt: 105.99 g/mol
Smeltepunkt: 90
Massefylde: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06252379
CAS-nummer: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629