Natriumphosphinat monohydrat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium phosphinate monohydrate
14104.30 14104.A1
14104.30EA 473 DKK
14104.30 14104.A1
Natriumphosphinat monohydrat
Natriumphosphinat monohydrat
Formel: NaH₂PO₂·H₂O
Molekylvægt: 105.99 g/mol
Smeltepunkt: 90
Massefylde: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06252379
CAS-nummer: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629