L(+)-Serin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
4682.1 4682.2
ROTH4682.1EA 0 DKK
ROTH4682.1 ROTH4682.2
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molekylvægt: 105.09 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 215…225 °C
Massefylde: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846