L(+)-Serin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
1.07769.0010EA 390 DKK
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
L(+)-Serin, Millipore®
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molekylvægt: 105.09 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 215…225 °C
Massefylde: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846