L(+)-Serin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP velegnet som hjælpestof, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.07647.1000
1.07647.9010
1.07647.1000EA
10720
DKK
1.07647.1000
1.07647.9010
L(+)-Serin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP velegnet som hjælpestof, SAFC®
L(+)-Serin
Formel:
C₃H₇NO₃ Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 215…225 °C Massefylde: 1,6 g/cm³ (22 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064224 CAS-nummer: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,00846 |