L(+)-Serin
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1708.0100 A1708.1000
A1708.0100EA 801 DKK
A1708.0100 A1708.1000
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215…225 °C
Massefylde: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846