Dodecawolframophosphorsyre hydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00582.0100 1.00582.9025
1.00582.0100EA 1400 DKK
1.00582.0100 1.00582.9025
Dodecawolframophosphorsyre hydrat, Supelco®
Dodecawolframophosphorsyre hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Smeltepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011342
CAS-nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)