Dodecamolybdophosphorsyre hydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
431400-10G 431400-50G
431400-10GEA 2180 DKK
431400-10G 431400-50G
Dodecamolybdophosphorsyre hydrat, Supelco®
Dodecamolybdophosphorsyre hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Smeltepunkt: 78…90 °C
Massefylde: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149913
CAS-nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&vid=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&prid=web&clid=SAPDAM