2',4',6'-Trihydroxyacetophenon monohydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
91928-1G 91928-5G
91928-1GEA 561 DKK
91928-1G 91928-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon monohydrat, Supelco®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon monohydrat
Formel: C₈H₈O₄·1H₂O
Kogepunkt: 394 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00149091
CAS-nummer: 207-556-5
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&vid=e1467b622543b5e172d123adcfd62219a1f03745&prid=web&clid=SAPDAM