MES monohydrat

Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate

29834.02 29834.03 29834.04
SERA29834.02EA 425.45 DKK
SERA29834.02 SERA29834.03 SERA29834.04
MES monohydrat
MES monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molekylvægt: 213.25 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149409
CAS-nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR