MES monohydrat, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
1.06126.0025EA 373 DKK
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
MES monohydrat, Millipore®
MES monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Smeltepunkt: > 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149409
CAS-nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929