L(+)-Lysin monohydrochlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9357.1 9357.2
ROTH9357.1EA 0 DKK
ROTH9357.1 ROTH9357.2
L(+)-Lysin monohydrochlorid
L(+)-Lysin monohydrochlorid
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Smeltepunkt: 263…264 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064564
CAS-nummer: 657-27-2
EINECS: 211-519-9