MES monohydrat 99+% til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
327761000 327760025 327765000
ACRO327761000EA 1320 DKK
ACRO327761000 ACRO327760025 ACRO327765000
MES monohydrat 99+% til biokemi
MES monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149409
CAS-nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 9.0 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %