1-Pentansulfonsyre natriumsalt monohydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
76952-10G-FEA 1120 DKK
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
1-Pentansulfonsyre natriumsalt monohydrat, Supelco®
1-Pentansulfonsyre natriumsalt monohydrat
Formel: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Molekylvægt: 192.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007541
CAS-nummer: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a52e43f6ebe020d6ce831ab9c6564d787a904&vid=59f0aeea022e7fbaae3ca40701992db3be515414&prid=web&clid=SAPDAM