L(+)-Lysin monohydrochlorid, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4400-1 4400-100
4400-1EA 1720 DKK
4400-1 4400-100
L(+)-Lysin monohydrochlorid, Millipore®
L(+)-Lysin monohydrochlorid
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Smeltepunkt: 263…264 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064564
CAS-nummer: 657-27-2
EINECS: 211-519-9