Kobber(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cupric sulphate
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 1090 DKK
35185-1L 35185-6X1L
Kobber(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetric solution, Fluka™
Kobber(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molekylvægt: 159.61 g/mol
Kogepunkt: >100 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 200
Massefylde: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Merck Index: 12,02722
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001