Tetrapropylammoniumhydroxid 1 M i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14328.14 L14328.22 L14328.36
L14328.14EA 363 DKK
L14328.14 L14328.22 L14328.36
Tetrapropylammoniumhydroxid 1 M i vandigopløsning
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)4NOH Formula Weight: 203.37 Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360
Formel: C₁₂H₂₉NO
Massefylde: 1,00
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009360
CAS-nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN nummer: 3267
ADR: 8,II