Calciumacetat xhydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P011.1 P011.2
ROTHP011.1EA 496.1 DKK
ROTHP011.1 ROTHP011.2
Calciumacetat xhydrat
Calciumacetat xhydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS-nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9