Calciumacetat xhydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
0260.1
0260.2
0260.3
ROTH0260.1EA
0
DKK
ROTH0260.1
ROTH0260.2
ROTH0260.3
Calciumacetat xhydrat
Calciumacetat xhydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Molekylvægt: 176.18 g/mol Massefylde: 1.5 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00150019 CAS-nummer: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |