Magnesiumsulfat 1 mol/l i vandigopløsning
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
39774.01 39774.02
SERA39774.01EA 0 DKK
SERA39774.01 SERA39774.02
Magnesiumsulfat 1 mol/l i vandigopløsning
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM