Calciumacetat xhydrat DAC, FCC, ekstra ren, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.02052.1000 1.02052.9029
1.02052.1000EA 2100 DKK
1.02052.1000 1.02052.9029
Calciumacetat xhydrat DAC, FCC, ekstra ren, SAFC®
Calciumacetat xhydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS-nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9