Natriumhydroxid 2 M NaOH (2N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
71474-1L 71474-2.5L
71474-1LEA 199 DKK
71474-1L 71474-2.5L
Natriumhydroxid 2 M NaOH (2N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 105…140 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: –12 – –10 °C.
Massefylde: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 1.996 - 2.004 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)