Svovlsyre 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution
Leverandør: Hach
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
127032 127053
HACH127032EA 199 DKK
HACH127032 HACH127053
Svovlsyre 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8,II