Kaliumiodat/-iodid (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N aqueous solution Stabilised Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
160274XEA
398
DKK
160274X
160276Q
Kaliumiodat/-iodid (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N aqueous solution Stabilised Volumetric
Kaliumiodat/-iodid
Specifikationer Testresultater
Assay (Potassium iodate) | 0.7126 - 0.7140 g/l |