Selenium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (from SeO₂) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.19796.0100 1.19796.0500
1.19796.0100EA 393 DKK
1.19796.0100 1.19796.0500
Selenium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (from SeO₂) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationiske standarder Selenium Standards
Certificeringer: Traceable to SRM from NIST.