Lithium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (from LiNO₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.70223.0100
1.70223.0500
1.70223.0100EA
308
DKK
1.70223.0100
1.70223.0500
Lithium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (from LiNO₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder
Kationiske standarder
Lithium Standards
Certificeringer: Traceable to SRM from NIST.